Learn More
Cytiva Paquete de columnas de anticuerpos: Proteína moderna A (protocolo de purificación en 1 paso)
Combina cromatografía de afinidad con desalación para la purificación de anticuerpos humanos
Marca: Cytiva 29497628
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Contiene columnas para un protocolo de 1 paso mediante cromatografía de afinidad: HiTrap™ MabSelect™ Prisma, 1 × 1 ml, y HiTrap™ Desalting, 1 × 5 ml
- La columna HiTrap™ MabSelect Prisma está preempaquetada con resina MabSelect Prisma para la purificación preparativa de anticuerpos monoclonales y policlonales a partir de suero y sobrenadante de cultivo celular
- La columna de desalado HiTrap™ está empaquetada con Sephadex G-25 para proporcionar una rápida neutralización del pH de los anticuerpos eluidos (el volumen de carga de muestras recomendado es de 0,1 a 1,5 ml)
- Incluye instrucciones con orientación y consejos para empezar rápidamente
Especificaciones
Paquete de columnas de anticuerpos | |
Proteína A; Proteína A, estabilizada con álcali | |
Tipo de resina: MabSelect | |
HiTrap™ MabSelect™ PrismA (1 x 1 ml) y HiTrap™ Desalting (1 x 5 ml) |
Columna preempaquetada | |
Purificación de anticuerpos | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 kit |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Antibody package, modern Protein A
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-18% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
Título del producto
Cytiva Paquete de columnas de anticuerpos: Proteína moderna A (protocolo de purificación en 1 paso) > Columnas preempaquetadas
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido