missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
anti-IgG2a κ, Rat, PE-Cy™5, Clone: R35-95, Isotype Control, BD
407.00€ - 665.00€
Especificaciones
Clon | R35-95 |
---|---|
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Conjugado | PE-Cyanine5 |
Especie del huésped | Rat |
Inmunógeno | Mouse Pooled Immunoglobulin |
Descripción
The R35-95 hybridoma was generated by hybridization of Y3 myeloma cells with spleen cells from LOU rats immunized with mouse immunoglobulins. The R35-95 hybridoma produces rat IgG2a, κ immunoglobulin that has no measurable reactivity with mouse immunoglob
Host Species: Rat
Clone: R35-95
Isotype: IgG2a κ
Immunogen: Mouse Pooled Immunoglobulin
Flow Cytometry, Isotype Control
Especificaciones
R35-95 | |
PE-Cyanine5 | |
Mouse Pooled Immunoglobulin | |
Affinity Purified |
Flow Cytometry | |
Rat | |
IgG2a κ | |
Undiluted at 4°C |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
anti-IgG2a κ, Rat, PE-Cy™5, Clone: R35-95, Isotype Control, BD