missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
anti-IgG2a κ(b allotype), Mouse , Clone: C76-47, BD
Marca: BD Biosciences 557353
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
The C76-47 antibody has unknown specificity.
Host Species: Mouse
Clone: C76-47
Isotype: IgG2a, κImmunogen: Tinitrophenol-keyhole limpet hemocyanin
ELISA Standard

Especificaciones
ELISA | |
0.5mg/mL | |
Mouse | |
Affinity Purified | |
Undiluted at 4°C |
C76-47 | |
Unconjugated | |
Trinitrophenol-KLH | |
0.5 mg | |
IgG2a κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
anti-IgG2a κ(b allotype), Mouse , Clone: C76-47, BD > 0.5mg; Unlabeled
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido