missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
anti-Ig Isotype Cocktail, Three-color Fluorescent, APC, FITC, PE, PerCP-Cy™5.5, Clone: SK3, MOPC-21, MOPC-21, R3-34, BD
Marca: BD Biosciences 560802
372.94 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Flow Cytometry

Especificaciones
Flow Cytometry | |
APC/FITC/PE/PerCP-Cyanine5.5 | |
20 Tests |
SK3, MOPC-21, R3-34, BD | |
Affinity Purified | |
4°C |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
anti-Ig Isotype Cocktail, Three-color Fluorescent, APC, FITC, PE, PerCP-Cy™5.5, Clone: SK3, MOPC-21, MOPC-21, R3-34, BD > 20 Tests; APC, FITC, PE, PerCP-Cy5.5
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido