Learn More
BD Biosciences™ Control antihumano γ1 FITC/γ1 PE/CD45 PerCP con tubos BD Trucount™ (RUO/GMP)
Reactivo de inmunofluorescencia directa de tres colores utilizado como control de isotipo (negativo) para el inmunofenotipado por citometría de flujo de sangre completa lisada con eritrocitos, con reactivos BD Tritest, en la familia BD de citómetros de flujo.
Marca: BD Biosciences™ 337079
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Clon 2D1 X40 X40 (RUO (GMP))
- BD Tritest™ Control, γ1 isotiocianato de fluoresceína (FITC)/γ1 ficoeritrina (PE)/CD45 con peridinina clorofila (PerCP), es un reactivo de inmunofluorescencia directa de tres colores utilizado como control de isotipo (negativo) para el citómetro de flujo de inmunofenotipado de sangre completa lisada con eritrocitos, con reactivos BD Tritest, en la familia BD de citómetros de flujo.
- BD Tritest Control se utiliza para determinar la población de linfocitos sin teñir en una pantalla de fluorescencia 1 (FL1) frente a fluorescencia 2 (FL2) y para determinar cualquier unión de anticuerpos no específicos al antígeno (tinción no específica) presente, en particular la causada por los receptores FC.
- BD Tritest Control es para uso diagnóstico in vitro con BD en reactivos BD Tritest para diagnóstico in vitro.
- Contenido:
- Especificidad: CD45; clon: 2D1; formato: PerCP; isotipo: IgG<sub>1</sub> K
- Clon: X40, Formato: FITC, Isotipo: IgG<sub>1</sub> K,
- Clon: X40, Formato: PE; isotipo: IgG<sub>1</sub> K
Especificaciones
Almacene el reactivo a una temperatura de 2 °C a 8 °C para mantener la estabilidad. No lo utilice después de la fecha de caducidad indicada en la etiqueta. No congele el reactivo ni lo exponga a la luz directa durante el almacenamiento o durante la incubación con células. Mantenga el vial de reactivo seco. No utilice el reactivo si observa cambios en su aspecto. La precipitación o la decoloración indican inestabilidad o deterioro. | |
50 pruebas | |
RUO (GMP) |
Tubos Trucount | |
50 pruebas | |
Reactivos de pruebas de citometría de flujo de inmunofluorescencia |
Título del producto
BD Biosciences™ Control antihumano γ1 FITC/γ1 PE/CD45 PerCP con tubos BD Trucount™ (RUO/GMP) > 50 pruebas
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido