missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD45.1 Mouse anti-Mouse, PE, Clone: A20, BD

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  BD Biosciences 561872

82.29 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.


 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15871419

  • 82.30€ / cada uno

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

The A20 monoclonal antibody specifically binds to CD45 (Leukocyte Common Antigen) on all leukocytes of mouse strains expressing the CD45.1 alloantigen (eg, RIII, SJL/J, STS/A, DA). This alloantigen was originally named Ly-5.2, and this was the designation at the time that the antibody was characterized. The designation was later changed from Ly-5.2 to Ly-5.1 to conform with the convention that the .2 alloantigen designations be assigned to the C57BL/6 strain. mAb A20 has been reported not to react with leukocytes of most other mouse strains, which express the CD45.2 alloantigen. CD45 is a member of the Protein Tyrosine Phosphatase (PTP) family: Its intracellular (COOH-terminal) region contains two PTP catalytic domains, and the extracellular region is highly variable due to alternative splicing of exons 4, 5, and 6 (designated A, B, and C,respectively), plus differing levels of glycosylation. The CD45 isoforms detected in the mouse are cell type-, maturation-, and activation state-specific. The CD45 isoforms play complex roles in T-cell and B-cell antigen receptor signal transduction. The A20 antibody has been reported to inhibit some responses of B cells, from mice expressing the CD45.1 alloantigen, to antigens and LPS.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

CD45.1
Monoclonal
0.2mg/mL
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
SJL mouse thymocytes and splenocytes
25 μg
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Flow Cytometry
A20
PE
Mouse
Affinity Purified
RUO
Mouse
IgG2a κ
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
CD45.1 Mouse anti-Mouse, PE, Clone: A20, BD > 25μg; PE

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado

For Research Use Only.