Learn More
BD Isotiocianato de fluoresceína antiavidina, FITC, Clon: Avidina
Marca: BD 554057
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Citometría de flujo
Especificaciones
Avidina | |
FITC (fluoresceína) | |
Para uso exclusivo en investigación (RUO) | |
Almacenar sin diluir a 4 °C. Proteger de la exposición prolongada a la luz. No la congele. |
0.5 mg/mL | |
0,5 mg | |
Solución acuosa tamponada que contiene un 0,09 % o menos de azida sódica | |
Citometría de flujo |
Título del producto
BD Isotiocianato de fluoresceína antiavidina, FITC, Clon: Avidina > 0,5 mg; FITC
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido