Learn More
Applied Biosystems™ Anode Buffer Container Dx
El recipiente del tampón de ánodo (ABC) contiene un tampón de desarrollo 1x para admitir todas las aplicaciones de electroforesis en los analizadores genéticos de la serie 3500 Dx.
Marca: Applied Biosystems™ 4393925
Includes: Cada paquete contiene 4 recipientes de tampón.
Descripción
The Anode Buffer Container Dx is designed for use with Applied Biosystems Dx genetic analyzers.
The Anode Buffer Container Dx contains 1X running buffer to support all electrophoresis applications on Applied Biosystems Dx genetic analyzers. It is made in a ready-to-use, disposable container with a radio frequency identification (RFID) tag incorporated into the label. The top of the Anode Buffer Container Dx is heat-sealed with a plastic film, which should be removed prior to direct installation on to the instrument. Each package includes four individual containers.
This product is intended for in vitro diagnostic use on Applied Biosystems Dx genetic analyzers and is not validated for use with other systems or applications. Applied Biosystems Dx genetic analyzers are to be used by trained operators in the analysis of human DNA for the detection of fluorescently labeled DNA nucleotides by capillary electrophoresis. Refer to the appropriate Applied Biosystems Dx genetic analyzer user guide for further details.
Se trata de un recipiente de tampón de ánodo diseñado para su uso con los analizadores genéticos 3500 Dx/3500xL Dx. El reactivo acondicionador para la serie 3500 DX, el tampón de ánodo, el tampón de cátodo y el tampón de cátodo con septos son necesarios para el funcionamiento del instrumento.Información de órdenes
4/pack
Especificaciones
Cada paquete contiene 4 recipientes de tampón. Almacenar entre 2 y 8 °C. |
|
Secuenciación | |
4 unidad |
Analizador genético 3500xL Dx, analizador genético 3500 Dx | |
Recipiente de tampón de ánodo | |
Hielo húmedo |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2411192 | Certificado de análisis | 17/12/2024 | 4393925 |
2410190 | Certificado de análisis | 15/11/2024 | 4393925 |
2409189 | Certificado de análisis | 29/10/2024 | 4393925 |
2409188 | Certificado de análisis | 07/10/2024 | 4393925 |
2405186 | Certificado de análisis | 02/10/2024 | 4393925 |
Para uso diagnóstico in vitro