Learn More
Applied Biosystems™ Anode Buffer Container (ABC) for 3500 Series Systems for Protein Quality Analysis
Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
4 recipientes
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
Contiene 4 recipientes de tampón de ánodo.
- Cada envase incluye cuatro recipientes
Especificaciones
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Contiene 4 recipientes de tampón de ánodo. Almacenar a 2–8 °C hasta que esté listo para su uso. Consulte la fecha de caducidad en la etiqueta. |
Para utilizar con (equipo) | Analizador genético 3500 para análisis de calidad de las proteínas, analizador genético 3500xL para análisis de calidad de las proteínas |
Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación |
Tipo de producto | Recipiente de tampón de ánodo |
Cantidad | 4 recipientes |
Condiciones de envío | Hielo húmedo |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Applied Biosystems™ Anode Buffer Container (ABC) for 3500 Series Systems for Protein Quality Analysis >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido