Learn More
Concentrado mixto estándar de aniones, para cromatografía de par de iones (para comprobación de columna), Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Especificaciones
Especificaciones
Envase | Frasco de plástico HDPE |
Cantidad | 100 mL |
Forma física | Líquido |
Número MDL | 283866 |
Color | Incolora |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Mixed anion standard, concentrate
Título del producto
Concentrado mixto estándar de aniones, para cromatografía de par de iones (para comprobación de columna), Fisher Chemical >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido