Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Matraz angular de fondo redondo de dos cuellos
Matraces de destilación con cuello lateral en ángulo (20°)
Marca:  Lenz Laborglasintrumente™ 03213158
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10070221
  • 57.00€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 04-07-2025
Descripción
  • Matraces de destilación conformes a DIN 12394 y además de DIN estándar
  • Con NS
  • Con cuello lateral en ángulo (20°)
  • Con etiqueta de inscripción
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
Cuello central - NS 24/29, cuello lateral - NS 14/23
Vidrio de borosilicato 3.3
105 mm
500 mL
1
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Lenz Laborglasintrumente™ Matraz angular de fondo redondo de dos cuellos > Capacidad (métrico): 500 ml, descripción: Cuello central - NS 24/29, cuello lateral - NS 14/23