Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Matraz angular de fondo redondo de dos cuellos
Matraces de destilación con cuello lateral en ángulo (20°)
Marca:  Lenz Laborglasintrumente™ 03214270
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10284571
  • 74.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 08-09-2025
Descripción
  • Matraces de destilación conformes a DIN 12394 y además de DIN estándar
  • Con NS
  • Con cuello lateral en ángulo (20°)
  • Con etiqueta de inscripción
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
Cuello central - NS 29/32, cuello lateral - NS 19/26
Vidrio de borosilicato 3.3
131 mm
1000 mL
1
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Lenz Laborglasintrumente™ Matraz angular de fondo redondo de dos cuellos > Capacidad (métrico): 1000 ml, descripción: Cuello central - NS 29/32, cuello lateral - NS 19/26