Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Rotores de ángulo para centrífugas Sigma™ serie 3
Utilice los rotores con carga y velocidad máxima durante un máximo de 50,000 ciclos con poco mantenimiento. Sigma™ Los rotores de ángulo para centrífugas de la serie 3 de Sigma™ son ideales para su uso en laboratorios de investigación.
Descripción
- Los rotores de ángulo fijo se utilizan para la sedimentación con altas fuerzas centrífugas de 60,000 x g y superiores
- Proporciona tiempos de sedimentación más cortos en comparación con los rotores oscilantes
- Se consiguen velocidades de rotación y fuerzas centrífugas más altas
- Por lo general, la distancia de sedimentación también es más corta que con los rotores oscilantes
- La capacidad de la cámara del rotor se puede utilizar de forma más óptima que con los rotores oscilantes
- Los rotores pueden funcionar de forma continua a la máxima velocidad y +4°C en casi todas las centrífugas Sigma
Especificaciones
Rotor angular |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Sigma Laborzentrifugen™ Rotores de ángulo para centrífugas Sigma™ serie 3