Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Rotores de ángulo fijo para centrífugas de la serie 2 de Sigma™
Se utiliza para la sedimentación con altas fuerzas centrífugas normalmente necesarias en laboratorios de investigación. Los rotores de ángulo fijo Sigma Laborzentrifugen™ para las centrífugas de la serie 2 de Sigma™ están fabricados con precisión a partir de materiales modernos y certificados de alto rendimiento con números de lote rastreables.
Descripción
- Pueden funcionar continuamente a velocidad máxima y +4°C en prácticamente todas las centrífugas Sigma
- Se pueden utilizar para muchos ciclos con carga y velocidad máxima, en la mayoría de los casos hasta 50,000 ciclos
- Para usar con una variedad de tamaños de cubos y tubos
Especificaciones
Rotor angular |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Sigma Laborzentrifugen™ Rotores de ángulo fijo para centrífugas de la serie 2 de Sigma™