Learn More
Motic™ Analizador, BA310 MET
Mejore el contraste de la imagen con un juego de polarización simple compuesto por un polarizador y un analizador. El analizador Motic™, BA310 MET es especialmente útil cuando se utilizan objetivos de baja potencia.
Marca: Motic™ 1101001902431
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Mejore la calidad de imagen obtenida con materiales birrefringentes cuando se compara con otras técnicas como la iluminación de campo oscuro y campo claro, el contraste de interferencia diferencial, contraste de fases, contraste de modulación Hoffman y la fluorescencia.
- Útil tanto para estudios cuantitativos como cualitativos dirigidos a una amplia gama de muestras anisotrópicas.
- La microscopía de luz polarizada es capaz de proporcionar información sobre el color de absorción y los límites de la trayectoria óptica entre minerales de diferentes índices de refracción, de manera similar a la iluminación de campo claro, pero la técnica también puede distinguir entre sustancias isotrópicas y anisotrópicas.
- La técnica de mejora del contraste aprovecha las propiedades ópticas específicas de la anisotropía y revela información detallada sobre la estructura y composición de los materiales que son muy valiosas para la identificación y diagnóstico.
Especificaciones
Analizador | |
Microscopios MET BA310 |