Learn More
Mezcla de analito, alto nivel, SPEX CertiPrep™
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Marca: SPEX Certiprep 606-XH
Includes: Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Descripción
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Analito | N.º de CAS | Concentración |
---|---|---|
Bis(2-etilhexil)ftalato | 117-81-7 | 2000μg/ml |
Ftalato de butilbencilo | 85-68-7 | 2000μg/ml |
Ftalato de dietilo | 84-66-2 | 2000μg/ml |
Ftalato de dimetilo | 131-11-3 | 2000μg/ml |
Ftalato de di-n-butilo | 84-74-2 | 2000μg/ml |
Ftalato de di-n-octilo | 117-84-0 | 2000 μ g/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Analytes Mix (High Level) | |
2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar | |
El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas. | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos |
USEPA Method 606, SW-846 Method 8060 | |
1 mL | |
For USEPA Method 606, 8060, 8061 | |
Isooctane |
Seguridad y manipulación
- Analytes Mix (High Level)
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 2,2,4-trimethylpentane, bis(2-ethylhexyl)phthalate, BBP, dibutyl phthalate, di-n-octyl phthalate
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio