Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de conductividad analógico 50 R ¾ pulg
Registre las mediciones para el agua de gran pureza de manera simple y fiable con el medidor de conductividad analógico 50 R de 3/4 pulg Thermo Scientific™.
Especificaciones
Tipo | Conductivity Meter, Analog |
---|---|
Conexión de entrada NPTF (imperial) | R 3/4 in. |
Intervalos de medición | 0 to 50µS/cm |
Descripción
Registre las mediciones para el agua de gran pureza de manera simple y fiable con el medidor de conductividad analógico 50 R de 3/4 pulg Thermo Scientific™.
- Medidor de conductividad analógico para un control continuo de la calidad
- El intervalo de medición de la conductividad es de 0 - 50 μs/cm
- El medidor se suministra completo, con dos mangueras de 1,5 m, roscas hembra R 3/4 pulg. y celda de medición
Especificaciones
Conductivity Meter, Analog | |
R 3/4 in. | |
0 to 50µS/cm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Thermo Scientific™ Medidor de conductividad analógico 50 R ¾ pulg