Learn More
Solución de ácido triglicolato, 70 % en peso en agua, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10268713
Solución de ácido triglicolato, 70 % en peso en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3523363 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
250 mL, 250 ML
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
250 ML
Código de producto. 10268713
Marca: Thermo Scientific Acros 384682500
Solicitar formato a granel o personalizado
Tioglicolato de amonio, de 68,0 a 72,0 %, C2H7NO2S, número de CAS 5421-46-5, 7732-18-5
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium thioglycolate
Color Incolora
Nombre de nota 70 wt.% solution in water
CAS 5421-46-5, 7732-18-5
Punto de ebullición 115.0°C
Punto de fusión -20.0°C
Fórmula molecular C2H7NO2S
Número MDL MFCD00137451
Densidad 1.2200g/mL
Sinónimo ammonium thioglycolate, ammonium mercaptoacetate, acetic acid, mercapto-, monoammonium salt, thiofaco a-50, ammonium thioglycollate, thioglycolic acid ammonium salt, usaf mo-2, unii-6p9e788vzz, thioglycollic acid, ammonium salt, ammonium 2-mercaptoacetate
Información de solubilidad Solubility in water: completely soluble.
Clave InChI ZZTCCAPMZLDHFM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(=O)[O-])S.[NH4+]
Nombre IUPAC Azanium; 2-sulfanilacetato
Peso molecular (g/mol) 109.143
PubChem CID 21534
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.15
Porcentaje de pureza 68.0 to 72.0%
Identificación ammonium: positive, mercaptane: positive
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.22
pH 5.8 to 6.4
Cantidad 250 mL
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteA0465237 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/08/2024 Código de producto384680010,384682500
Número de loteA0453515 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Código de producto384680010,384682500
Número de loteA0450532 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Código de producto384680010,384682500
Número de loteA0441676 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/02/2023 Código de producto384680010,384682500
Número de loteA0393813 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Código de producto384680010,384682500
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium thioglycolate, 70 wt.% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ammonium thioglycolate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Solución de ácido triglicolato, 70 % en peso en agua, Thermo Scientific Chemicals >