Learn More
Solución de tiocianato de amonio, 0,1 M (0,1 N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, cumple con las especificaciones analíticas de la Farm. Eur., BP, USP, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Especificaciones
Especificaciones
Color | Incolora |
pH | 4.5 to 6.0 |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 1 L |
Envase | Botella de plástico HDPE |
Documentos
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Tamaño : 9.1 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Tamaño : 2.5 MB
Título del producto
Solución de tiocianato de amonio, 0,1 M (0,1 N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, cumple con las especificaciones analíticas de la Farm. Eur., BP, USP, Fisher Chemical >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction