Learn More
Solución de perclorato de amonio, Honeywell
CAS | 7790-98-9 |
---|---|
Fórmula molecular | ClH4NO4 |
Peso molecular (g/mol) | 117.485 |
Número MDL | MFCD00011421 |
Clave InChI | HHEFNVCDPLQQTP-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 24639 |
Nombre IUPAC | azanio; perclorato |
SMILES | [NH4+].[O-]Cl(=O)(=O)=O |
7790-98-9 | |
117.485 | |
HHEFNVCDPLQQTP-UHFFFAOYSA-N | |
azanio; perclorato |
ClH4NO4 | |
MFCD00011421 | |
24639 | |
[NH4+].[O-]Cl(=O)(=O)=O |
Especificaciones
Ammonium Perchlorate Solution | |
ClH4NO4 | |
MFCD00011421 | |
HHEFNVCDPLQQTP-UHFFFAOYSA-N | |
azanio; perclorato | |
24639 | |
Reactivo |
7790-98-9 | |
NH4ClO4 | |
3211 | |
[NH4+].[O-]Cl(=O)(=O)=O | |
117.485 | |
117.49g/mol |
Seguridad y manipulación
P220-P305 + P351 + P338
H272-H319-H373
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Solución de perclorato de amonio, Honeywell