Learn More
Molibdato de amonio (para) tetrahidrato, ACS, 81-83% como MoO3, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11331878
Molibdato de amonio (para) tetrahidrato, ACS, 81-83% como MoO3, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11331878
2 kg
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
500 g
2 kg
Código de producto. 11331878
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011831.A3
Solicitar formato a granel o personalizado
Molibdato amónico (para) tetrahidrato, H24Mo7N6O24.4H2O, número de CAS 12054-85-2, paramolibdato amónico, 2 kg, polvo, 81-83 %, 2,498, 234-722-4, 1235,86 (1163,79 anhidro), ACS, H302-H315-H319-H335, P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
Ammonium molybdate (para) tetrahydrate, is used in photography,analytical lab reagent for phosphate,lead,arsenate determination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12054-85-2
Fórmula molecular H24Mo7N6O24·4H2O
Número MDL MFCD00167059
Sinónimo Ammonium paramolybdate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium molybdate (para) tetrahydrate
Color Powder
Nombre de nota (para) tetrahydrate
Punto de fusión ∽190°C (decomposition)
Intervalo de porcentaje de ensayo 81-83%
Densidad 2.498
Información de solubilidad Soluble in water (1:2 ratio). Insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 1235.86 (1163.79 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 81 to 83%
Grado ACS
Olor Odorless
Cantidad 2 kg
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Molibdato de amonio (para) tetrahidrato, ACS, 81-83% como MoO3, Thermo Scientific Chemicals >