Learn More
Molibdato de amonio (para) tetrahidrato, ACS, 81-83% como MoO3, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Ammonium molybdate (para) tetrahydrate, is used in photography,analytical lab reagent for phosphate,lead,arsenate determination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ammonium molybdate (para) tetrahydrate |
Nombre de nota | (para) tetrahydrate |
Punto de fusión | ∽190°C (decomposition) |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 81-83% |
Densidad | 2.498 |
Información de solubilidad | Soluble in water (1:2 ratio). Insoluble in alcohol |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 1235.86 (1163.79 Anhydrous) |
Grado | ACS |
Olor | Odorless |
Cantidad | 500 g |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Ammonium molybdate (para) tetrahydrate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contém: Ammonium molybdate (para) tetrahydrate