Learn More
Acetato de amonio, para HPLC, Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15681570
Acetato de amonio, para HPLC, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7071834 Tienda Honeywell Fluka Productos
50 g, 50 g
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
Código de producto. 15681570
Marca: Honeywell-Fluka 1783650G
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Para HPLC,≥99,0 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 631-61-8
Fórmula molecular C2H7NO2
Peso molecular (g/mol) 77.083
Número MDL MFCD00013066
Clave InChI USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetato amónico, ñacido acético, sal de amonio, acetato de azanio, acetato de amonio, ácido fórmico, sal de amonio, etanoato de amonio, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
Nombre IUPAC azanio; acetato
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetato de amonio
Cantidad 50 g
Fórmula lineal CH3CO2NH4
Beilstein 4186741
Información de solubilidad Soluble en agua 0.1 g/ml a 25 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 77.08 g/mol
Porcentaje de pureza ≥99 %
Nombre del producto
  • Ammonium acetate
  • Multiple Manufacturers
    Rendimiento fiable. Precios especiales. Investigadores más felices.
    Promo Code24128
    Expires2025-08-31
    New Offer
    Ahorrar ahora
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24157
    Expires2025-08-31
    Hot Deal
    *Esta promoción está abierta únicamente a clientes de Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido (excluida Irlanda del Norte), Suecia, Suiza y Países Bajos. La oferta sólo es válida para los pedidos que cumplan los requisitos recibidos por Thermo Fisher Scientific entre el 01.07.2025 y el 31.08.2025 a las 23:59 CEST o hasta que se agoten las existencias de la promoción, lo que suceda primero. Para poder beneficiarse del descuento, los clientes deben incluir el código promocional especificado anteriormente (24157). Deberá presentarse en el momento del pedido para obtener el descuento. El código promocional puede utilizarse más de una vez. Para ver la lista de productos que cumplen los requisitos, consulte esta página. Oferta limitada únicamente a los productos que cumplen los requisitos. Esta promoción no puede combinarse con otros descuentos o promociones. Oferta nula donde esté prohibida, autorizada o restringida por las leyes o reglamentos federales, estatales, provinciales o locales, o por la política de la agencia/institución. Pueden aplicarse otras restricciones. Los artículos MBD (Oxoid) no son elegibles en Irlanda y fuera de los países europeos.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
Título del producto
Acetato de amonio, para HPLC, Honeywell Fluka™ >