Learn More
Amiselimod hydrochloride, MedChemExpress Código de producto.: 16487156
Amiselimod hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. p-200096789
100 mg, 100 miligramos
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16487156
Marca: Medchem Express HY16734A
MedChemExpress Amiselimod hydrochloride is a novel sphingosine 1-phosphate receptor-1 (S1P1) modulator, designed to reduce the bradycardia effects associated with fingolimod and other S1P receptor modulators.
Amiselimod hydrochloride is a novel sphingosine 1-phosphate receptor-1 (S1P1) modulator, designed to reduce the bradycardia effects associated with fingolimod and other S1P receptor modulators.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amiselimod hydrochloride
CAS 942398-84-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H31ClF3NO3
Cantidad 100 mg
Sinónimo MT-1303 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 110 mg/mL (265.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCC(CCC1=CC=C(OCCCCCCC)C(C(F)(F)F)=C1)(N)CO.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 413.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 413.9
Porcentaje de pureza 99.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Amiselimod hydrochloride, MedChemExpress