Learn More
Cytiva Membrana de PVDF Amersham™ Hybond™: hojas
Ideales para aplicaciones de transferencia western blotting donde se requieren extracción y resondeo
107.12€ - 509.00€
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Formato | Cantidad | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Formato | Cantidad | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15279834
|
Cytiva
10600057 |
20 x 20 cm | Lámina | 25/paq. | Hybond P |
509.00€
25 hojas |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15289834
|
Cytiva
10600058 |
20 x 20 cm | Lámina | 10/paq. | Hybond P |
314.00€
10 hojas |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15219874
|
Cytiva
10600101 |
8 x 9 cm | Lámina | 25/paq. | Hybond P |
152.00€
25 hojas |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15299884
|
Cytiva
10600060 |
20 x 20 cm | Lámina | 10/paq. | Hybond LFP |
362.00€
10 hojas |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15229894
|
Cytiva
10600102 |
8 x 9 cm | Lámina | 25/paq. | Hybond LFP |
204.00€
25 hojas |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15229864
|
Cytiva
10600089 |
10 x 10 cm | Sheet | 10/Pk. | Hybond P |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15229824
|
Cytiva
10600039 |
26 x 60 cm | Sheet | 5/Pk. | Hybond P |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15289884
|
Cytiva
10600040 |
26.5 x 60 cm | Sheets (LFP) | 5/Pk. | Hybond LFP |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15299834
|
Cytiva
10600061 |
20 x 20 cm | Sheets (Seq) | 10/Pk. | Hybond SEQ |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15219864
|
Cytiva
10600088 |
10 x 10 cm | Sheet | 25/Pk. | Hybond P |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Beschreibung
Hojas individuales.
- Membranas de PVDF hidrófobas
- El pequeño tamaño de poro elimina el soplado y aumenta la unión de proteínas en un intervalo amplio de pesos moleculares
Amersham Hybond de 0,2 μm
- Compatible con una amplia gama de disolventes utilizados para desteñir rápidamente
- Diseñado específicamente para aplicaciones de secuenciación de proteínas y análisis de aminoácidos en fase sólida
- Ofrece una excelente transferencia para proteínas Mr<20 000
- Optimizado específicamente para detección por fluorescencia en aplicaciones de Western blotting
- Proporciona una baja fluorescencia de fondo, lo que se traduce en una alta sensibilidad
Spezifikation
PVDF |