Descripción
Hojas individuales.
- Membranas de PVDF hidrófobas
- El pequeño tamaño de poro elimina el soplado y aumenta la unión de proteínas en un intervalo amplio de pesos moleculares
Amersham Hybond de 0,2 μm
- Compatible con una amplia gama de disolventes utilizados para desteñir rápidamente
- Diseñado específicamente para aplicaciones de secuenciación de proteínas y análisis de aminoácidos en fase sólida
- Ofrece una excelente transferencia para proteínas Mr<20 000
- Optimizado específicamente para detección por fluorescencia en aplicaciones de Western blotting
- Proporciona una baja fluorescencia de fondo, lo que se traduce en una alta sensibilidad
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Ideales para aplicaciones de transferencia western blotting donde se requieren extracción y resondeo |
| Cantidad | 10/paq. |
| Formato | Hoja |
| Material | PVDF |
| Dimensions (LxW) | 20 x 20 cm |
| Tipo de producto | Hybond P |