Learn More
Cytiva Membrana de PVDF Amersham™ Hybond™: hojas
Ideales para aplicaciones de transferencia western blotting donde se requieren extracción y resondeo
Marca:  Cytiva 10600088
Detalles adicionales : Peso : 0.07000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15219864
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Individual sheets.
  • Hydrophobic PVDF membranes
  • Small pore size eliminates blow-through and increases protein binding over a wide range of molecular weights
Amersham Hybond 0.2μm
  • Compatible with a range of solvents used for rapid destaining
  • Amersham Hybond SEQ 0.2μm
    • Specifically designed for protein sequencing applications and solid phase amino acid analysis
    • Offers excellent blotting for proteins Mr<20,000
    Amersham Hybond LFP 0.2μm
    • Specifically optimized for fluorescence detection in Western blotting applications
    • Provides low background fluorescence, resulting in high sensitivity
    Especificaciones
    Especificaciones
    Hybond P
    25/Pk.
    PVDF
    Ideal for Western blotting applications where stripping and reprobing are necessary
    Sheet
    10 x 10 cm