Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ Value Packs (bis-Reactive NHS Ester)
Suitable for general labeling of amine residues
1136.00€ - 7500.00€
Especificaciones
Contenido del kit | Envases de papel de aluminio, cada uno con 5, 10 o 50 mg de colorante seco |
---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11515045
|
Cytiva
PA13002 |
Éster de Cy3 bis-NHS | 50 mg |
6773.00€
50 miligramos |
Fecha estimada de envío: 31-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11505045
|
Cytiva
PA13000 |
Éster de Cy3 bis-NHS | 5 mg |
1369.00€
5 miligramos |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11525045
|
Cytiva
PA13004 |
Éster de Cy3 bis-NHS | 10 mg |
1651.00€
10 miligramos |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11575045
|
Cytiva
PA15002 |
Éster de Cy5 Bis NHS | 50 mg |
7081.00€
50 miligramos |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11585045
|
Cytiva
PA15004 |
Éster de Cy5 bis-NHS | 10 mg |
1651.00€
10 miligramos |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11535055
|
Cytiva
PA15502 |
Éster Cy5,5 bis NHS | 50 mg |
7500.00€
50 miligramos |
Fecha estimada de envío: 03-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11555055
|
Cytiva
PA17000 |
Éster de Cy7 bis-NHS | 5 mg |
1369.00€
5 miligramos |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11565055
|
Cytiva
PA17004 |
Éster de Cy7 Bis NHS | 10 mg |
2123.00€
10 miligramos |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11565045
|
Cytiva
PA15000 |
Éster de Cy5 bis-NHS | 5 mg |
1157.00€
5 miligramos |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11585035
|
Cytiva
PA12000 |
Éster de CY2 bis-NHS | 5mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11525055
|
Cytiva
PA15500 |
Éster de Cy5,5 bis-NHS | 5mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11545055
|
Cytiva
PA15504 |
Éster de Cy5,5 bis-NHS | 10mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Información de órdenes
Amplia gama de paquetes a granel disponibles para mayor economía.Los envases contienen flúores que transportan dos grupos reactivos en cada molécula de colorante para el etiquetado general de los grupos de proteínas aminas.
Especificaciones
Envases de papel de aluminio, cada uno con 5, 10 o 50 mg de colorante seco |