Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ Value Packs (bis-Reactive NHS Ester)
Suitable for general labeling of amine residues
Marca: Cytiva PA17004
Detalles adicionales : Peso : 0.01700kg
Descripción
Información de órdenes
Amplia gama de paquetes a granel disponibles para mayor economía.Los envases contienen flúores que transportan dos grupos reactivos en cada molécula de colorante para el etiquetado general de los grupos de proteínas aminas.
Especificaciones
Se utiliza para aplicaciones de cribado de alto rendimiento (HTS) | |
Éster de Cy7 Bis NHS | |
De 2 °C a 8 °C, protegido de la luz. El material reconstituido puede almacenarse durante hasta 2 semanas a –20 °C en alícuotas para evitar repetir los ciclos de congelación y descongelación. |
10 mg | |
Envases de papel de aluminio, cada uno con 5, 10 o 50 mg de colorante seco | |
Morado |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2