Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ Value Packs (bis-Reactive NHS Ester)
Suitable for general labeling of amine residues
Marca: Cytiva PA15000
Detalles adicionales : Peso : 0.02800kg
Descripción
Información de órdenes
Amplia gama de paquetes a granel disponibles para mayor economía.Los envases contienen flúores que transportan dos grupos reactivos en cada molécula de colorante para el etiquetado general de los grupos de proteínas aminas.
Especificaciones
Adecuado para el etiquetado general de residuos de aminas | |
Éster de Cy5 bis-NHS | |
De 2 °C a 8 °C |
5 mg | |
Envases de papel de aluminio, cada uno con 5, 10 o 50 mg de colorante seco |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1