Learn More
Invitrogen™ TaqMan™ PreAmp Cells-to-CT™ Kit
GREENER_CHOICE
Realice análisis de expresión génica directamente a partir de cantidades pequeñas o limitadas de células cultivadas sin purificación de ARN
Marca:  Invitrogen™ 4387299
3064.25 EUR hasta el 2025-09-30
Use el código promocional "24109" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10490345
  • 3605.00€ / cada uno
Compre 3 productos iguales y pague solo 2
Usar código promocional 24113 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24113
Includes: 40 reacciones de preparación de muestras, 40 reacciones de ADNasa, 40 reacciones de transcripciones inversas y 100 reacciones de PCR de 20 μl para 40 reacciones.
Descripción
Descripción
  • Solución validada completa: El flujo de trabajo optimizado incluye reactivos de lisis celular, ADNasa, reactivos RT, reactivos de preamplificador y mezcla maestra de expresión génica TaqMan
  • Rápidas, simples y prácticas: Prepare las muestras en 7 minutos; elimine el tedioso aislamiento del ARN
  • Amplíe las muestras limitadas: Aumente el potencial de PCR en tiempo real hasta 64 veces; estudie hasta 100 genes a la vez
  • Resultados precisos: Amplificación uniforme sin introducir sesgo
  • Rendimiento sólido: Detección lineal de 10 a 100.000 células; resultados equivalentes al ARN purificado
  • Menos recursos utilizados, menos peligros, menos residuos
Análisis de expresión génica y genotipado, PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR), perfilado de expresión génica basado en PCR en tiempo real, PCR en tiempo real directamente a partir de muestras
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote3015843 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/01/2025 Catalog Number4387299
Número de lote2712553 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/04/2023 Catalog Number4387299
Número de lote2693781 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/03/2023 Catalog Number4387299
Número de lote2687420 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/03/2023 Catalog Number4387299
Número de lote2656627 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/02/2023 Catalog Number4387299
Promociones
Promociones
Título del producto
Invitrogen™ TaqMan™ PreAmp Cells-to-CT™ Kit > 40 reacciones