Learn More
Invitrogen™ RNAqueous™-96 Total RNA Isolation Kit
Aísle el ARN total de muestras múltiples y muy pequeñas
Marca: Invitrogen™ AM1920
1259.70 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24108" para aplicar la oferta.
Descripción
El kit RNAqueous-96 se utiliza para el aislamiento total de ARN libre de fenol y alto rendimiento de 100 a 2 000 000 de células o de 0,1 a 1,5 mg de tejido mediante una lisis basada en guanidinio/denaturante y una tecnología de separación de filtros de fibra de vidrio. El kit contiene suficientes reactivos para purificaciones de ARN de 192 (2 x 96). El kit RNAqueous-96 es ideal para el aislamiento de ARN total de múltiples muestras y muestras muy pequeñas.
Uso del kit RNAqueous-96 El procedimiento utiliza un filtro de fibra de vidrio que une el ARN y los métodos de filtración al vacío o la centrifugación para proporcionar altos rendimientos de ARN intacto. Se puede realizar un tratamiento opcional con ADNasa en el filtro para garantizar la eliminación del ADN genómico para las aplicaciones de RT-PCR. Las placas de 96 pocillos son compatibles con los colectores de vacío de placas de 96 pocillos más comunes y los rotores de centrífuga de placas de 96 pocillos. El kit RNAqueous-96 proporciona constantemente altos rendimientos de ARN de varias cantidades de material de partida. Se ilustra la alta calidad del ARN aislado.
- Protocolos automatizados, compatible con alto rendimiento
Producto accesorio El kit automatizado RNAqueous-96 (n.° de cat. AM1812) es el mismo producto en un formato adecuado para la automatización.
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ARN, aislamiento de ARN total, ARN total a partir de células animales y tejidos
Especificaciones
• 50 ml de agua libre de nucleasa; almacenar a temperatura ambiente • 50 ml de solución de elución; temperatura ambiente • 2 placas de filtro; temperatura ambiente • 2 placas de recogida; temperatura ambiente • 2 selladores de placas adhesivas; temperatura ambiente • 2 tapas de placa; temperatura ambiente • 50 ml de solución de lisis/unión; 4°C • 175 mL Wash Solution (concentrated); 4 °C • 53 ml de mezcla de reunión; 4 °C • 12 ml de tampón de ADNasa I; -20 °C • 1,25 ml de ADNasa I; -20 °C |
|
≥50 μl | |
ARN total | |
MultiPROBE™ II HT | |
192 Preps | |
Células: ≤106 Tejido: ≤ 1,5 mg |
Placa de sílice | |
Células, tejido, tejido (mamífero) | |
Compatible con alto rendimiento | |
RT-PCR, qPCR, construcción de bibliotecas de ADNc, NGS, análisis de micromatrices, hibridación blot, Northern Blotting, traslación in vitro, ensayos de protección de nucleasas, etiquetado de ácidos nucleicos | |
Caja 1: Hielo Caja 2: Temperatura ambiente |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2729177 | Certificado de análisis | 23/05/2023 | AM1920 |
2728554 | Certificado de análisis | 23/05/2023 | AM1920 |
2728492 | Certificado de análisis | 23/05/2023 | AM1920 |
2728542 | Certificado de análisis | 23/05/2023 | AM1920 |
2724046 | Certificado de análisis | 16/05/2023 | AM1920 |