Learn More
Invitrogen™ MAXIscript™ T7/T3 Transcription Kit
Descripción
Includes
T7 Enzyme Mix, T3 Enzyme Mix, 10X Transcription Buffer, ATP Solution, CTP Solution, GTP Solution, UTP Solution, TURBO DNase, Gel Loading Buffer II, pTRI-b-actin, Nuclease-free Water
El kit de transcripción in vitro Ambion MAXIscript T3/T7 sintetiza sondas de ARN en tan solo 10 minutos para su uso en ensayos de protección de ribonucleasa, hibridación in situ e hibridaciones blot. Cada kit contiene suficientes reactivos para 15 reacciones de cada enzima. Los kits MAXIscript son muy eficientes en la síntesis de sondas de longitud completa, incluso en la limitación de las concentraciones de nucleótidos, lo que los convierte en el compañero perfecto para los ensayos de protección de ribonucleasa. Los kits MAXIscript también son una excelente opción para la síntesis de sondas etiquetadas no isotópicamente. El etiquetado se puede lograr después de la transcripción gracias al kit de etiquetado psoralen-biotina Ambion BrightStar™ o durante la transcripción mediante la incorporación de nucleótidos modificados en la reacción. Los kits MAXIscript también pueden usarse para la síntesis de cantidades modestas de ARN sin etiquetar (2–6 μg/20 μl de reacción) de hasta 2 kb.
- Alto rendimiento de alta actividad específica, sondas de ARN de longitud completa en solo 10 minutos
- Kit de síntesis de sondas ideal para ensayos de protección de nucleasas, Northern y Southern blots e hibridación in situ
- Incluye ADNasa TURBO™
- Todos los kits contienen reactivos sin ADNasa/ARNasa de calidad probada
- El kit de transcripción in vitro MAXIscript sintetiza sondas de ARN con actividades específicas que llegan a 1 ×109 cpm/μg en tan solo 10 minutos
Especificaciones
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | La mezcla de enzimas T7, mezcla de enzimas T3, 10 tampones de enzima transcripción, solución ATP, solución CTP, solución GTP, solución UTP, ADNasa TURBO, tampón de carga de gel II y pTRI-b-actina se almacenan a –20 °C. El agua sin nucleasas puede almacenarse a cualquier temperatura. |
Tipo de producto final | ARNm sintético, ARNm |
Formato | Kit |
Tipo de muestra | ARNm, ARNm sintético |
Para utilizar con (aplicación) | Transcripción in vitro, ARNm sintético, ARNm, transfección, LNP, GENEArt, plasmídico de ADN linealizado, suministro, productos de PCR |
N.º de reacciones | 30 reacciones |
Línea de productos | Ambion™, MAXIscript™ |
Tipo de producto | Kit de transcripción in vitro T7/T3 |
Cantidad | 30 reacciones |
Promotor | T3, T7 |
Mostrar más |
Documentos
Product Information
Manuals
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
2807400 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | AM1324 |
2859270 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | AM1324 |
2981860 | Certificado de análisis | 27/01/2025 | AM1324 |
2954208 | Certificado de análisis | 26/01/2025 | AM1324 |
2953300 | Certificado de análisis | 26/01/2025 | AM1324 |