Learn More
Invitrogen™ Tampón de carga de gel II (desnaturalización de PAGE)
Código de producto. 10341475
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
10 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10341475
Marca: Invitrogen™ AM8547
Compatible con geles de poliacrilamida desnaturalizantes
Una solución de 1–2X de formamida al 95 %, EDTA de 18 mm y SDS al 0,025, xileno-cianol y azul de bromofenol. Se suministra en una botella de 10 ml. Todas las soluciones de carga de gel Invitrogen™ se someten a rigurosas pruebas para detectar la actividad endonucleasa no específica, la actividad exonucleasa, la actividad ARNasa y la funcionalidad. Estas son las mismas soluciones que usamos tanto internamente como en nuestros kits.
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a –20 °C.
Tampón Tampones de carga de muestras
Formato Frasco
Etiqueta o tinte Azul de bromofenol
Formulario Líquido
Compatibilidad del gel Geles de poliacrilamida desnaturalizantes
Línea de productos Ambion™
Cantidad 10 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente