Learn More
Invitrogen™ DNAclear™ Purification Kit
Descripción
El proceso del kit de purificación de ADNc DNAclear™ es simple y rápido. Las cantidades de ADN que van desde 1 ng hasta 3 μg pueden purificarse y concentrarse de manera eficiente. El procedimiento DNAclear consta de tres pasos: 1) El ADN se une al cartucho de microfiltro en presencia del tampón de unión al ADN, 2) el ADN se lava con el tampón de lavado de ADNc y 3) el ADN se eluye con agua sin nucleasas precalentada. El kit DNAclear se puede utilizar para eliminar nucleótidos libres, oligonucleótidos, proteínas y sales de muestras de ADNbc. El ADN que se recupera del cartucho de microfiltro está listo para cualquier aplicación que requiera ADN altamente puro, incluyendo reacciones de transcripción in vitro.
- Incluye reactivos suficientes para 20 purificaciones.
- Purifique y concentre eficazmente el ADNbc que va desde 1 ng hasta 3 μg
- Ideal para aplicaciones secuencia abajo como la transcripción in vitro
- Protocolo simple y rápido: unos 10 minutos
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ADN, limpieza de productos de PCR
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Kit de purificación de ADNc |
Para utilizar con (equipo) | Centrífuga |
Contenido y almacenamiento | El tampón de unión a ADNc, el tampón de lavado de ADNc, los cartuchos de microfiltro + los tubos de recogida y los tubos de elución deben almacenarse a temperatura ambiente. El agua libre de nucleasas puede almacenarse a cualquier temperatura. |
Tipo de producto final | ADN |
Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
Tipo de muestra | Productos de PCR |
Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
Formato | Microtubo |
Línea de productos | Ambion™, DNAclear™ |
Para utilizar con (aplicación) | PCR, secuenciación, transcripción in vitro, clonación |
Mostrar más |
Documentos
Product Information
Manuals
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
2799924 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | AM1756 |
2842241 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | AM1756 |
2857659 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | AM1756 |
2860443 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | AM1756 |
2857720 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | AM1756 |