Learn More
Invitrogen™ Cells-to-CT™ Stop Solution
GREENER_CHOICE
Componente del kit de tampones de parada
Marca:  Invitrogen™ 4402960
339.15 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24108" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10176664
  • 405.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Este es un componente de los kits Cells-to-CT™. Se suministra un tubo que contiene 1 ml.
PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR), PCR en tiempo real directamente a partir de muestras
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Almacene la™ solución de parada T de CELLS-to-C a –20°C.
Menos recursos utilizados y menos residuos, menos peligroso
Tampón de parada
Hielo seco
Líquido
Ambion™, Cells-to-CT™
1 mL
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2678605 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/01/2025 Catalog Number4402960
Número de lote2678608 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/01/2025 Catalog Number4402960
Número de lote3000687 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/01/2025 Catalog Number4402960
Número de lote2678561 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/03/2023 Catalog Number4402960
Número de lote2615270 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/03/2023 Catalog Number4402960
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Invitrogen™ Cells-to-CT™ Stop Solution > 1mL