Learn More
Catión Amberlite™ FPC3500, para cromatografía iónica, funcionalidad carboxílica, forma de hidrógeno (tamaño 0,45 a 0,65 mm), Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
100 GR
Especificaciones
Especificaciones
Forma física | Sólido |
CAS | 950182-46-4 |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Número MDL | MFCD08460528 |
Color | Blanco |
Cantidad | 100 g |
Título del producto
Catión Amberlite™ FPC3500, para cromatografía iónica, funcionalidad carboxílica, forma de hidrógeno (tamaño 0,45 a 0,65 mm), Fisher Chemical >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido