Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio para encajadoras de boca ancha, de color ámbar y con tapones blancos de polipropileno
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16114377 Tienda Fisherbrand Productos
950 ml, 36
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
120 ml
250 ml
500 ml
500 ml
950 ml
Cantidad:
12
24
36
60
84
180
Fisher Scientific™ Los frascos de vidrio para encajadoras de boca ancha, de color ámbar y con tapones blancos de polipropileno son ideales para el almacenamiento de muestras sensibles a la luz o polvos secos.
  • Incorporan una abertura ancha, que permite que sean frascos ideales para uso general con sólidos
  • El color ámbar filtra las longitudes de onda ultravioletas, lo que lo convierte en la opción ideal para sólidos sensibles a la luz
  • Los packers ámbar son los clásicos frascos de vitaminas y se suelen utilizar para envases farmacéuticos
  • Fácil transferencia de contenidos
  • Buena resistencia frente a impactos y capacidad de pliegue
  • Los tapones pueden volver a fundirse después de formarse
  • El revestimiento está hecho de una capa de vinilo aplicada a papel recubierto de polietileno de alta densidad y luego se lamina a cartón
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Reciclable
Especificaciones
Capacidad (métrico) 950 ml
Color Ámbar
Diámetro exterior del cuello (métrico) 50 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 40 mm
Altura con tapón (métrico) 181 mm
Material Vidrio (tipo 3)
Cantidad 36
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 53-400
Closure Included Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 178 mm
Tipo de producto Frasco para encajadoras de boca ancha
Revestimiento del tapón Vinilo/pasta
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 53-400 mm
Diámetro (métrico) 99 mm
Título del producto
Fisherbrand™ Frascos de vidrio para encajadoras de boca ancha, de color ámbar y con tapones blancos de polipropileno >