Learn More
BRAND™ Matraz aforado de vidrio de borosilicato 3.3 ámbar con tapones de polipropileno
El vidrio ámbar protege las soluciones sensibles a la luz.
Marca:  BRAND™ 37489
95.12 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24375" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15683967
  • 101.00€ / paquete de 2
Solo quedan null
En stock
Descripción
  • Fabricado en vidrio de boro 3.3
  • Conforme a DIN EN ISO 1042
  • Incluye certificado de lote USP
  • Clase A, marcado DE-M.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
PP (polipropileno)
Vidrio de borosilicato 3.3
A
250 ml
Matraz aforado
Tapón
Videos
  • Brand BLAUBRAND
SDS
Documentos Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
BRAND™ Matraz aforado de vidrio de borosilicato 3.3 ámbar con tapones de polipropileno > Capacidad (métrico): 250 mL