Learn More
BRAND™ Matraz aforado de vidrio ámbar de borosilicato 3.3 con tapones de polipropileno, con certificado
El vidrio ámbar protege las soluciones sensibles a la luz. Se entrega con certificado individual de conformidad con la USP.
Marca:  BRAND™ 957487
59.85 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15861208
  • 70.80€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 29-07-2025
Descripción
  • Fabricado en vidrio de boro 3.3
  • Conforme a DIN EN ISO 1042
  • Se entrega con certificado individual de conformidad con la USP
  • Clase A, marcado DE-M.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Polipropileno
100 ml
1
NS 14/23
A
13 mm
Vidrio de borosilicato 3.3
Matraz aforado
±0,08 ml
Tapón
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
BRAND™ Matraz aforado de vidrio ámbar de borosilicato 3.3 con tapones de polipropileno, con certificado > Capacidad: 100 ml