Learn More
BRAND™ Matraz aforado de vidrio ámbar de borosilicato 3.3 con tapones de polipropileno, con certificado
El vidrio ámbar protege las soluciones sensibles a la luz. Se entrega con certificado individual de conformidad con la USP.
Marca: BRAND™ 957485
59.55 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricado en vidrio de boro 3.3
- Conforme a DIN EN ISO 1042
- Se entrega con certificado individual de conformidad con la USP
- Clase A, marcado DE-M.
Especificaciones
Polipropileno | |
50 ml | |
1 | |
NS 12/21 | |
A |
11 mm | |
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
Matraz aforado | |
±0,05 ml | |
Tapón |
Título del producto
BRAND™ Matraz aforado de vidrio ámbar de borosilicato 3.3 con tapones de polipropileno, con certificado > Capacidad: 50 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido