Learn More
VACUUBRAND™ Pieza transversal reductora de aluminio con pequeñas bridas KF
91.80€ - 133.00€
Especificaciones
Material | Aluminio |
---|---|
Cantidad | 1 unidad |
Tipo | Pieza transversal reductora |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10069440
|
VACUUBRAND™
20669608 |
25/25/16/16 mm | 35 x 70 x 35 x 70 mm |
91.80€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10095391
|
VACUUBRAND™
20669609 |
40/40/16/16 mm | 45 x 90 x 65 x 130 mm |
133.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Especificaciones
Aluminio | |
1 unidad | |
Pieza transversal reductora |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
VACUUBRAND™ Pieza transversal reductora de aluminio con pequeñas bridas KF