Learn More
Óxido de aluminio, soporte catalizador, área de superficie intermedia (SiO2 bajo), Thermo Scientific Chemicals
Forma: S.A. 100m2/g
209.04€ - 861.29€
CAS 1344-28-1
Fórmula molecular Al2O3
Peso molecular (g/mol) 101.96
Número MDL MFCD00003424
Clave InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11320538
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
043857.A1
1 kg
209.04€
1 Kg
11310538
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
043857.A7
5 kg
861.29€
5 Kg
Descripción
Descripción
Aluminum oxide finds applications in catalyst support, chemical sensors, as absorbent for gases and water vapors, manufacturing of abrasives, refractories, ceramics, electrical insulators and resistors, paper, crucibles, as chromatographic matrix, in fluxes, light bulbs, heat-resistant fiber. Heavy quantity of aluminum oxide is used in the production of aluminum and a component of clay.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 215-691-6
missing translation for 'rtecsNumber' : BD1200000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Óxido de aluminio, soporte catalizador, área de superficie intermedia (SiO2 bajo), Thermo Scientific Chemicals