Learn More
Aluminum Oxide, Basic, Brockmann Activity Grade I, Powder, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™ Código de producto.: 15396178
Aluminum Oxide, Basic, Brockmann Activity Grade I, Powder, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Código de producto. 15396178
500 g, Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Código de producto. 15396178
Marca: Avantor J.T.Baker 053901
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
    Para cromatografía
CAS 1344-28-1
Fórmula molecular Al2O3
Peso molecular (g/mol) 101.96
Número MDL MFCD00003424
Clave InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum Oxide, Basic
Nombre de nota Brockmann Activity Grade I
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Nombre IUPAC dialuminio; oxígeno(2-)
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.96
Grado Reactivo BAKER ANALYZED™
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Gravedad específica 1L = 4.00kg
Título del producto
Aluminum Oxide, Basic, Brockmann Activity Grade I, Powder, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™ >