Learn More
Brady™ Aluminum: ISO Safety Sign - Warning: Floor level obstacle
Señal conforme a ISO 7010.
6.30€ - 27.35€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
---|---|
Material | Aluminio |
Cantidad | 1 unidad |
Para utilizar con (aplicación) | Interiores y exteriores |
Grosor | 1,016 mm |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15624707
|
Brady™
827362 |
100 mm | 87 mm |
6.30€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15634707
|
Brady™
827363 |
200 mm | 173 mm |
12.30€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 07-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15644707
|
Brady™
827364 |
315 mm | 273 mm | N/A | ||||||
Descripción
- Aluminum
- For indoor and outdoor use
Especificaciones
ISO 7010 | |
1 unidad | |
1,016 mm | |
Triangular | |
Negro sobre amarillo |
Aluminio | |
Interiores y exteriores | |
De -40 °C a 140 °C | |
Globales |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Brady™ Aluminum: ISO Safety Sign - Warning: Floor level obstacle