Learn More
Barra cuadrada de cobre aluminio, 1,27 x 1,27 cm, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
15 cm
60 cm
Tamaño de la unidad:
15 cm
60 cm
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Aluminum Copper |
Color | Plata |
Aspecto | Silver-colored bar |
Fórmula molecular | Al:Cu:Mg:Mn; 93.5:4.4:1.5:0.6 wt% |
Número MDL | MFCD00213972 |
Cantidad | 15 cm |
Olor | Odorless |
Título del producto
Barra cuadrada de cobre aluminio, 1,27 x 1,27 cm, Thermo Scientific™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido