Learn More
Ansell Guantes aislantes y NRL RABS AlphaTec™ - 0,51 mm/30 mil
Los guantes translúcidos y sin revestimiento están fabricados con látex y ofrecen protección contra desgarros, abrasiones, cortes y punciones
Marca:  Ansell 55109100
147.35 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 16825240
  • 209.00€ / 1 par
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 11-07-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Protección eficaz en entornos de gran exigencia física
  • Ofrecen protección contra desgarros y abrasiones al tiempo que protegen contra cortes y punciones
  • El grosor de peso pesado (0,76 mm/30 mil) aumenta la durabilidad, así como la resistencia química y física
  • Los modelos disponibles tienen conexiones que se ajustan a la mayoría de las cajas de guantes de aislamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
CE 0493, EN 374_2003 en materia de microorganismos, EN 420:2003 + A1:2009
Ambidiestro
10
0,76 mm
Tipo A
10 in
32 in
Natural
Látex
30 mil
2121A
KLNOPT
254 mm
813 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Ansell Guantes aislantes y NRL RABS AlphaTec™ - 0,51 mm/30 mil > 10