Learn More
Ansell AlphaTec™ CFR
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Modelo:
R96T103
R96T111
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
paquete de 25
Descripción
- Protección contra múltiples riesgos de los aerosoles químicos sin comprometer la seguridad del usuario en caso de incendio intermitente
- Tejido tratado pirorretardante con protección de película de barrera de PVC
- Ofrece protección contra el aerosol líquido presurizado según EN Tipo 3 y 4 y partículas según EN Tipo 5
- Ajuste corporal optimizado, mejorando la comodidad y la seguridad del usuario
Especificaciones
Especificaciones
Tamaño | Pequeño |
Material | Sontara tratado con FR, pulpa de madera y poliéster con película de barrera de PVC |
Color | Rojo |
Tipo de costura | Cosido y con cinta, Taped |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2018, EN 14126:2003, EN ISO 13688:2013, EN ISO 14116:2015 |
Para utilizar con (aplicación) | Entornos contaminados, manipulación química, llenado, mezcla y carga de materias primas, transferencia de líquidos y sólidos, bombas de apertura y vaciado de válvulas o líneas, carga y descarga de equipos de proceso, recogida de muestras de materias primas, mezcla de concentración y paletización, respuesta a Hazmat, montaje y desmontaje de tuberías grandes |
Peso (métrico) | 165 gsm |
Modelo | R96T111 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Ansell AlphaTec™ CFR >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido