Learn More
Ansell™ Guantes para cajas de guantes de aislamiento Alphatec™ 85-301\85-303\85-305
Diseñados para ofrecer una alta resistencia frente a bases y ácidos concentrados. Guantes para aislador Ansell™ AlphaTec™ para obtener una mayor comodidad y protección en zonas críticas.
Marca: Ansell™ 85303095
706.22 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Guantes pesados de caucho sintético (CSM) y polietileno clorosulfonado (CSPE) para aislador que proporcionan una mayor comodidad y protección en entornos críticos.- Categoría III, EN 374AKL, EN 374, EN 388\4101
- Material suave y flexible diseñado para facilitar el uso
- Resisten el envejecimiento por exposición al oxígeno, los rayos UV y el ozono
- Resiste temperaturas de hasta 120 °C
- De color blanco para una fácil detección de la contaminación
- Mayor grosor (0,6 mm) para una mayor durabilidad
- Los modelos disponibles tienen conexiones que se ajustan a la mayoría de las cajas de guantes de aislamiento
- Aplicaciones ideales: productos farmacéuticos
Especificaciones
Marfil | |
Yes | |
Isolator, RABS Gloves | |
120 °C | |
0,6 mm | |
Smooth | |
250 mm | |
85-303 |
Ambidextrous | |
CSM | |
9,5 | |
0.024 in. | |
Productos farmacéuticos | |
Case | |
Ácidos y bases concentrados | |
800 mm |