Learn More
Ansell™ Guantes de látex de caucho natural Alphatec™ serie 55-101
Proporcionan una protección eficaz en entornos de gran exigencia física. Los guantes de látex de caucho natural Ansell Alphatec™ serie 55-101 protegen contra los desgarros, las abrasiones, los cortes y las perforaciones.
Marca: Ansell™ 55101090
108.71 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Guantes de protección contra productos químicos y líquidos
- Altamente resistentes a la mayoría de los ácidos, álcalis, alcoholes, aldehídos y cetonas
- Su gran grosor aumenta tanto la durabilidad como la resistencia química y física de los guantes
- Translúcidos y sin revestimiento para una limpieza eficaz
Aplicaciones:
- Biotecnologías.
- Mezcla de líquidos
- Investigación química y médica
- Manipulación de productos químicos
- Industria química
- Mezcla, manipulación, transferencia, vertido y mezcla de productos químicos
- Productos farmacéuticos
- Manipulación de productos químicos y biológicos
- Aplicaciones de protección de productos
Especificaciones
EN 420:2003, A1:2009, EN 388:2003 y EN 374:2003 | |
Suave | |
Guantes de protección contra productos químicos y líquidos | |
0,76 mm | |
10 pares en bolsas negras selladas por cada paquete | |
55-101 |
Natural | |
Látex de caucho | |
9 | |
Con reborde enrollado | |
150 mm | |
700 mm |